Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho cónicos perforados previamente
Código de producto. 10308194
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color unitSize
10308194 Azul paquete de 50
1 options
Código de producto. 10308194 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 20321550
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tapones de caucho cónicos perforados con anterioridad Saint Gobain Performance Plastics™ para su uso con tubos de inmersión o configuraciones de ventilación especialmente diseñadas.
  • Resistente a numerosos productos químicos
  • Proporcionan un sellado perfecto y una unión excepcional
  • Con orificios perforados previamente
  • Resistente a temperaturas de – 5 a 70 °C (120 °C en un entorno húmedo)
  • Muy elástico, para un sellado y una adhesión perfectos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del orificio (métrico) 4,5 mm
Altura (métrico) 20 mm
Cantidad 50/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) Resistente a temperaturas de – 5 a + 70 °C
Posiciones totales 1
Color Azul
Diameter (Metric) Bottom 10.5 mm
Diámetro del área superior (métrico) 14.5 mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Rubber Stopper