Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho cónicos perforados previamente
Código de producto. 11754558
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11754558 Azul paquete de 25
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11754558 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 203241
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Tapones de caucho cónicos perforados con anterioridad Saint Gobain Performance Plastics™ para su uso con tubos de inmersión o configuraciones de ventilación especialmente diseñadas.
  • Resistente a numerosos productos químicos
  • Proporcionan un sellado perfecto y una unión excepcional
  • Con orificios perforados previamente
  • Resistente a temperaturas de – 5 a 70 °C (120 °C en un entorno húmedo)
  • Muy elástico, para un sellado y una adhesión perfectos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del orificio (métrico) 6,5 mm
Altura (métrico) 35 mm
Cantidad 25/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) Resistente a temperaturas de – 5 a + 70 °C
Posiciones totales 5
Color Azul
Diameter (Metric) Bottom 34 mm
Diámetro del área superior (métrico) 41 mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapones de caucho natural