Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones de caucho cónicos perforados previamente
Código de producto. 11744558
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color unitSize
11744558 Azul paquete de 25
1 options
Código de producto. 11744558 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 203238
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tapones de caucho cónicos perforados con anterioridad Saint Gobain Performance Plastics™ para su uso con tubos de inmersión o configuraciones de ventilación especialmente diseñadas.
  • Resistente a numerosos productos químicos
  • Proporcionan un sellado perfecto y una unión excepcional
  • Con orificios perforados previamente
  • Resistente a temperaturas de – 5 a 70 °C (120 °C en un entorno húmedo)
  • Muy elástico, para un sellado y una adhesión perfectos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del orificio (métrico) 6,5 mm
Altura (métrico) 35 mm
Cantidad 25/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) Resistente a temperaturas de – 5 a + 70 °C
Posiciones totales 5
Color Azul
Diameter (Metric) Bottom 31 mm
Diámetro del área superior (métrico) 38 mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Rubber Stopper