Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster precortadas para BradyJet J4000 y J5000
Código de producto. 17499192
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Anchura (métrico):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Repetición vertical (métrico):
92,08 mm
117,48 mm
161,93 mm
222,25 mm
266,70 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Repetición vertical (métrico) unitSize
17499192 177,8 mm 254 mm 266,70 mm cada uno
17449192 55,1 mm 85,1 mm 92,08 mm cada uno
17439192 74,9 mm 110 mm 117,48 mm cada uno
17469182 104,9 mm 155 mm 161,93 mm cada uno
17409202 210 mm 155 mm 222,25 mm cada uno
5 options
Código de producto. 17499192
Marca: Brady™ 148667
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
B-2569 es ideal para etiquetas de instalaciones interiores, incluidas las etiquetas 5S, de seguridad, de advertencia, de marcadores de tuberías, de equipos y visuales para el espacio de trabajo en acero inoxidable y superficies lisas.
  • Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
  • Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
  • La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
  • Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet J4000 o J5000
  • Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Recubrimiento None
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Poliéster receptivo para inyección de tinta
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, identificación de comunicación de peligros, marcado de almacén
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas en color BradyJet J4000 y J5000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 100 Labels/Roll
Cantidad 100 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +140°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0.0047 in.
Grosor (métrico) 0,11 mm
Repetición vertical (métrico) 266,70 mm
Dimensions (LxW) 254 x 177.80 mm
Longitud (imperial) 10 in.
Anchura (imperial) 7 in.
Anchura (métrico) 254 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 254 mm
Altura (imperial) 10 in.
Altura (métrico) 177,8 mm
Altura del área de impresión (métrico) 177,8 mm
Alternate Part Number J50-265-2569