Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster precortadas para BradyJet J4000 y J5000
Código de producto. 17449192
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
55,1 mm
74,9 mm
104,9 mm
177,8 mm
210 mm
Anchura (métrico):
85,1 mm
110 mm
155 mm
254 mm
Repetición vertical (métrico):
92,08 mm
117,48 mm
161,93 mm
222,25 mm
266,70 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Repetición vertical (métrico) unitSize
17449192 55,1 mm 85,1 mm 92,08 mm cada uno
17439192 74,9 mm 110 mm 117,48 mm cada uno
17469182 104,9 mm 155 mm 161,93 mm cada uno
17499192 177,8 mm 254 mm 266,70 mm cada uno
17409202 210 mm 155 mm 222,25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17449192 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 148662
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
B-2569 es ideal para etiquetas de instalaciones interiores, incluidas las etiquetas 5S, de seguridad, de advertencia, de marcadores de tuberías, de equipos y visuales para el espacio de trabajo en acero inoxidable y superficies lisas.
  • Capa superior especialmente formulada que mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
  • Probadas para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como la iluminación fluorescente y UV en interiores
  • La capa superior protege la impresión contra las manchas y las condiciones adversas
  • Etiquetas receptivas para inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas de color BradyJet J4000 o J5000
  • Se necesita un cartucho de tinta para imprimir este material
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster (receptor de inyección de tinta)
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado eléctrico, identificación de comunicación de peligros, marcado de almacén
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas en color BradyJet J4000 y J5000
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 340 etiquetas/rollo
Cantidad 340 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +60 °C
Grosor (imperial) 0,0047 in
Grosor (métrico) 0,11 mm
Repetición vertical (métrico) 92,08 mm
Dimensiones (L x An) 85.09 x 55.12 mm
Longitud (imperial) 3,35 in
Anchura (imperial) 2,17 in
Anchura (métrico) 85,1 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 85,09 mm
Altura (imperial) 3,35 in
Altura (métrico) 55,1 mm
Altura del área de impresión (métrico) 55,12 mm
Alternate Part Number J50-260-2569