Learn More
Brady™ Etiquetas en blanco precortadas para impresoras BBP3X, S3XXX e i3300
Código de producto. 15991001
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Altura (métrico):
72 mm
75 mm
152 mm
Anchura (métrico):
28,6 mm
57 mm
101 mm
Repetición vertical (métrico):
82,6 mm
158,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 175
paquete de 300
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Anchura (métrico) Repetición vertical (métrico) unitSize
15991001 Blanco 72 mm 28,6 mm 82,6 mm paquete de 300
15981001 Blanco 75 mm 57 mm 82,6 mm paquete de 300
15911011 Amarillo 75 mm 57 mm 82,6 mm paquete de 300
15971001 Blanco 152 mm 101 mm 158,8 mm paquete de 175
15901011 Amarillo 152 mm 101 mm 158,8 mm paquete de 175
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15991001 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 120932
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El material de estas etiquetas es ideal para etiquetas de instalaciones interiores y exteriores.
  • Ideal para etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipos y etiquetas visuales para el espacio de trabajo
  • Material de vinilo
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Brillo
Material Vinilo (B-7569)
Print Technology Transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de instalaciones, identificación de comunicación de peligros, etiquetado eléctrico
Para utilizar con (equipo) BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, Impresoras de etiquetas industriales BradyPrinter i3300, S3000, S3100 e i5300
Etiquetas por fila 1
Cantidad 300 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +75 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Repetición vertical (métrico) 82,6 mm
Anchura (métrico) 28,6 mm
Altura (métrico) 72 mm
Alternate Part Number B30-242-7569-WT