Learn More
Brannan Termómetro digital de prueba precalibrado resistente al agua
Código de producto. 17826905
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40 °C a 200 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17826905 De -40 °C a 200 °C cada uno
1 options
Código de producto. 17826905 Proveedor Brannan N.º de proveedor TC004
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Termómetro resistente al agua completo con certificado precalibrado en dos puntos fijos.
  • Resistente al agua y precalibrado.
Especificaciones
Puntos de calibración 0 °C y 90 °C
Certificaciones/conformidad CE/ROHS/WEEE
Visualizar cotas 18 x 8 mm
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Prueba de la temperatura de un sólido o líquido
Altura (imperial) 0,78 in
Altura (métrico) 2 cm
Incluye Pila y manual de instrucciones
Longitud (métrico) 7,87 in
Material Plástico
Modelo 31/162/0
Tipo de sonda Acero inoxidable
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 0.06 lb.
Peso (métrico) 31 g
Anchura (imperial) 0,59 in
Almacenamiento de datos Ninguno
Temperatura máx. (imperial) 392 °F
Temperatura máxima 200 °C
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Temperatura mín. (métrico) -40° C
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 392 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 200 °C
Calibrated 2 puntos rastreables
Para utilizar con (equipo) Suelo o líquido
Duración de la batería 1500 Hr.
Batería, tipo LR754
Exactitud a -40/-1 ±2 °C, 0/100 °C ±1 °C, 101/150 ±2 °C
Subdivisión 0.1
Immersion Length 35 mm
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 1.5 cm
Clasificación IP IP65