Learn More
Brannan Termómetro e higrómetro jumbo precalibrados
Código de producto. 17836905
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de humedad:
Del 20 al 90 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de humedad Tamaño de la unidad
17836905 Del 20 al 90 % cada uno
1 options
Código de producto. 17836905 Proveedor Brannan N.º de proveedor TC006
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Termómetro e higrómetro Jumbo max min completo con certificado precalibrado fijado en dos puntos fijos.
  • Termómetro de alta precisión suministrado con certificado de calibración trazable.
  • Puntos de calibración °0 C y 35 °C
  • Capacidad de grabación máxima y mínima
  • Cable de 2 m al sensor externo
  • Rangos de temperatura °de -10 C a +50 °C
  • Incluye imán, clip y soporte.
  • Hay sondas de repuesto disponibles
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro
Intervalo de humedad Del 20 al 90 %
Resolución 1% RH
Exactitud ±5% HR entre 30 y 90 HR en caso contrario ±7% de humedad relativa
Intervalo de temperatura (métrico) -10/50 °C (entrada), -50/70 °C (salida)
Exactitud de temperatura ±1 °C entre -10/60 C °en caso contrario ±2 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 125 x 23 x 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Lectura de temperatura