Learn More
Aducto PTAD pre-calcitriol (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30137180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137180 10 mg 10 miligramos
30136702 2.5 mg 2.50 miligramo
30004042 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC14452010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86307-44-0
Fórmula molecular C35 H49 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 591.78
Sinónimo 1H,5H-Cyclopenta[f][1,2,4]triazolo[1,2-a]cinnoline-1,3(2H)-dione, 11-(3,5-dihydroxy-2-methyl-1-cyclohexen-1-yl)-4a,6,6a,7,8,9,9a,11-octahydro-7-(5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl)-6a-methyl-2-phenyl-, [4aR-[4aα,6aα,7α(R*),9aβ,11α(3S*,5R*)]]- (9CI)
Nombre IUPAC 7-(3,5-dihidroxi-2-metilciclohexen-1-il)-13-(6-hidroxi-6-metilheptano-2-il)-14-metil-4-fenil-2,4,6-triazatetraciclo[7.7.0.02,6.010,14]hexadec-8-ene-3,5-dione
SMILES C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C3=C[C@H](N4N([C@@H]3CC[C@]12C)C(=O)N(C4=O)c5ccccc5)C6=C(C)[C@@H](O)C[C@H](O)C6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material pre-Calcitriol PTAD Adduct
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H49N3O5/c1-21(10-9-16-34(3,4)43)27-13-14-28-26-20-30(25-18-24(39)19-31(40)22(25)2)38-33(42)36(23-11-7-6-8-12-23)32(41)37(38)29(26)15-17-35(27,28)5/h6-8,11-12,20-21,24,27-31,39-40,43H,9-10,13-19H2,1-5H3/t21-,24-,27-,28+,29-,30+,31+,35-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.3672