Learn More
Clorhidrato de prazosina, LoGiCal
Código de producto. 30459524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459524 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459524 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0085.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prazosin Hydrochloride
CAS 19237-84-4
Nombres de analitos o componentes Prazosin Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H21 N5 O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Prazosin Hydrochloride, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. K (EP) as Hydrochloride, [4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl]-2-furanyl-methanone hydrochloride (1:1), 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonyl)-piperazine monohydrochloride, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furoyl)-piperazine monohydrochloride, 2-[4-(2-Furoyl)piperazin-1-yl]-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline hydrochloride, Adversuten, Adverszuten, Alpress LP, CP 12299-1, Deprazolin, Duramipress, Eurex, Furazosin hydrochloride, Hypovase, Hypovasole, Minipress, NSC 292810, Peripress, Pratsiol, Prazosin hydrochloride, Sinetens, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. K (EP), Terazosin Imp. K (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity K as Hydrochloride, Terazosin Impurity K as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)c4occc4
Nombre IUPAC [4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)piperazin-1-il]-(furan-2-il)metanona;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 419.86
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419,136 g/mol