Learn More
Dihidrato de clorhidrato de prazosina, TRC
Código de producto. 30422055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422055 500 mg
30416374 100 mg
30419712 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP702338500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67944-25-6
Fórmula molecular C19H21N5O4 • HCl • 2(H2O)
Peso molecular (g/mol) 455.9
Sinónimo [4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl]-2-furanylmethanone Hydrochloride Dihydrate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonxyl)
Nombre IUPAC (4-(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina-2-il)piperazina-1-il)(furan-2-il)metanograma clorhidrato dihidrato
SMILES O=C(N1CCN(CC1)C2=NC3=C(C=C(C(OC)=C3)OC)C(N)=N2)C4=CC=CO4.Cl.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prazosin Hydrochloride Dihydrate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.16