Learn More
R&D Systems™ Prazosin hydrochloride
Código de producto. 30001107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001107 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30001107 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0623/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.19€
    161.70€ / 100 miligramos
    Ahorro 18.49€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α1 and α2B antagonist; also MT3 antagonist
α1 and α2B-adrenoceptor antagonist. Also a potent antagonist at the melatonin MT3 receptor (Ki = 10.2 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prazosin hydrochloride
CAS 19237-84-4
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C19H22ClN5O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.87
Pureza >99%
Peso molecular 419.87