Learn More
Prazosina-d8, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Prazosin-d8 |
| CAS | 1006717-55-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H13 D8 N5 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Prazosin D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21N5O4/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22)/i5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])N(C(=O)c2occc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c3nc(N)c4cc(OC)c(OC)cc4n3)C1([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 391.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.2096 |
| Show More |