Learn More
Clorhidrato de prazitona, LoGiCal
Código de producto. 30461919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461919 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461919 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3229.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prazitone Hydrochloride
CAS 20432-72-8
Nombres de analitos o componentes Prazitone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 N3 O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Phenyl-5-(2-piperidinylmethyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione hydrochloride, 5-Phenyl-5-(2-piperidylmethyl)barbituric acid hydrochloride, AGN 511, Prazitone hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O3.ClH/c20-13-16(11-6-2-1-3-7-11,14(21)19-15(22)18-13)10-12-8-4-5-9-17-12;/h1-3,6-7,12,17H,4-5,8-10H2,(H2,18,19,20,21,22);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.O=C1NC(=O)C(CC2CCCCN2)(C(=O)N1)c3ccccc3
Nombre IUPAC 5-fenil-5-(piperidin-2-ilmetil)-1,3-diazinano-2,4,6-triona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 337.8
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.1193 g/mol