Learn More
Praziquantel, TRC
Código de producto. 30137632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137632 5 g 5 g
17993245 50 mg 50 miligramos
17963045 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7020955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55268-74-1
Fórmula molecular C19 H24 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 312.41
Sinónimo Praziquantel, 4H-Pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-(cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-, 2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, (±)-Praziquantel, (±)-Praziquatel, 2-(Cyclohexanecarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4(11bH)-one, 2-(Cyclohexanecarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-Cyclohexanecarbonyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Azinox, Benesal, Biltricide, Cesol, Cysticide, Distocide, Droncit, Embay 8440, Epiquantel, Hada Clean, Prazinon, Praziquantel, Pyquiton, Saniquantrel, Warmnil
Nombre IUPAC (11bR)-2-(ciclohexanecarbonil)-3,6,7,11b-tetrahidro-1H-pirazino[2,1-a]isoquinolina-4-una
SMILES O=C(C1CCCCC1)N2C[C@@H]3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praziquantel
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1838
Porcentaje de pureza >95%