Learn More
Praziquantel D11, MedChemExpress
Descripción
Praziquantel D11 is the deuterium labeled Praziquantel, which is an anthelmintic.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Praziquantel D11 |
| CAS | 1246343-36-1 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H13D11N2O2 |
| SMILES | O=C1N2CCC3=C(C=CC=C3)C2CN(C(C4([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C4([2H])[2H])=O)C1 |
| Industry Type | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular (g/mol) | 323.47 |
| Cantidad | 5 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.47 |
| Grado | Research |