Learn More
Praziquantel 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Praziquantel |
| CAS | 55268-74-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Praziquantel |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Praziquantel |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(C1CCCCC1)N2C[C@@H]3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2 |
| Mostrar más |