Descripción
El accesorio de reflectancia difusa Thermo Scientific™ Praying Mantis™ es ideal para la caracterización de pequeñas cantidades de polvos o materiales sólidos. Los accesorios tradicionales de reflectancia difusa requieren grandes volúmenes de polvos o sólidos de aproximadamente 1,27 cm (0,5 pulg) de diámetro. El accesorio Praying Mantis permite una medición de reflectancia difusa en muestras de hasta 3 mm de diámetro.
Diseño de alto rendimiento
- Utiliza ópticas revestidas de aluminio en lugar de integrar las esferas en el diseño.
- La integración de las esferas límite el intervalo de longitud de onda en la región ultravioleta.
- El sistema óptico especular utiliza todo el intervalo de longitud de onda del instrumento hasta 190 nm.
- Se puede utilizar en el Evolution 300, que tiene un intervalo de longitud de onda superior de 1100 nm, lo que proporciona una mayor cobertura de la longitud de onda en la región de infrarrojo cercano (NIR) sin necesidad de adquirir instrumentos NIR o UV-Visible más costosos.
Opciones de muestreo flexibles
- La cámara de muestras se puede purgar con un gas inerte, como el nitrógeno seco, lo que permite la caracterización de muestras que pueden ser sensibles al oxígeno o a la humedad.
- También hay disponibles cámaras de reacción para el estudio de las muestras a una amplia gama de temperaturas y presiones.
- Las temperaturas se pueden controlar de - 150 a + 600 °C. También hay disponible un control de vacío variable.
Análisis práctico
- Se pueden utilizar con el compartimento de las muestras abierto para una mayor comodidad a la hora de montar y retirar las muestras.
- También se pueden utilizar para el montaje de la cámara de reacción de alta/baja temperatura para estudios de temperatura.
Compatible con:
Para el uso con el espectrofotómetro UV-Visible Thermo Scientific Evolution™ 300.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Accesorio de reflectancia difusa |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro UV-Visible Evolution™ 300 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -150 a + 600 °C |