Learn More
Pravastatin sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16491386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491386 200 mg 200 miligramos
16458146 100 mg 100 miligramos
16434267 50 mg 50 miligramos
16428378 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0165A
MedChemExpress Pravastatin sodium (CS-514 sodium) is an HMG-CoA reductase inhibitor against sterol synthesis with IC50 of 5.6 μM.
Pravastatin sodium (CS-514 sodium) is an HMG-CoA reductase inhibitor against sterol synthesis with IC50 of 5.6 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pravastatin sodium
Forma física Powder
CAS 81131-70-6
Color Off-White
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H35NaO7
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CS-514 sodium
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (223.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM)
SMILES O[C@@H](C[C@@H](O)CC(O[Na])=O)CC[C@@H]([C@H](C=C1)C)[C@@](C1=C[C@@H](O)C2)([H])[C@H]2OC([C@@H](C)CC)=O
Peso molecular (g/mol) 446.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.51
Porcentaje de pureza 98.4%