Learn More
Éster metílico de pravastatina, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de pravastatina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pravastatin Methyl Ester |
| CAS | 81131-72-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Pravastatin Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H38 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (betaR,deltaR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-beta,delta,6-trihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-Naphthaleneheptanoic acid methyl ester, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-beta,delta,6-trihydroxy-2-methyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-, methyl ester, [1S-[1alpha(betaS*,deltaS*),2alpha,6alpha,8beta(R*),8aalpha]]- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38O7/c1-5-14(2)24(29)31-21-12-18(26)10-16-7-6-15(3)20(23(16)21)9-8-17(25)11-19(27)13-22(28)30-4/h6-7,10,14-15,17-21,23,25-27H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,17+,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC)[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hidroxi-2-metil-8-[(2S)-2-metilbutanoil]oxi-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato de metilo |
| Mostrar más |