Learn More
Éster isopropílico de pravastatina, Mikromol™
Beschreibung
Éster isopropílico de pravastatina
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Pravastatin Isopropyl Ester |
| CAS | 2732719-88-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Pravastatin Isopropyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H42 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pravastatin Isopropyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H42O7/c1-6-16(4)26(31)33-23-13-20(28)11-18-8-7-17(5)22(25(18)23)10-9-19(27)12-21(29)14-24(30)32-15(2)3/h7-8,11,15-17,19-23,25,27-29H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t16-,17-,19+,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)OC(C)C)[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hidroxi-2-metil-8-[(2S)-2-metilbutanoil]oxi-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato de propan-2-ilo |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?