Learn More
Éster etílico de pravastatina, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de pravastatina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pravastatin Ethyl Ester |
| CAS | 2727065-87-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Pravastatin Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H40 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pravastatin Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H40O7/c1-5-15(3)25(30)32-22-13-19(27)11-17-8-7-16(4)21(24(17)22)10-9-18(26)12-20(28)14-23(29)31-6-2/h7-8,11,15-16,18-22,24,26-28H,5-6,9-10,12-14H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](OC(=O)[C@@H](C)CC)[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hidroxi-2-metil-8-[(2S)-2-metilbutanoil]oxi-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato de etilo |
| Mostrar más |