Learn More
Pravastatina diol lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pravastatin Diol Lactone |
| CAS | 159345-93-4 |
| Fórmula molecular | C18H26O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [1S-[1alpha(2S*,4S*),2alpha,6alpha,8beta,8aalpha]]-6-[2-(1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-6,8-dihydroxy-2-methyl-1-naphthalenyl)ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-6,8-dihydroxy-2-methyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O5/c1-10-2-3-11-6-12(19)8-16(21)18(11)15(10)5-4-14-7-13(20)9-17(22)23-14/h2-3,6,10,12-16,18-21H,4-5,7-9H2,1H3/t10-,12+,13+,14+,15-,16-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2[C@H]1CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3 |
| Nombre IUPAC | (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6,8-dihidroxi-2-metil-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]etil]-4-hidroxioxan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 322.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.178 |