Learn More
Éter di-(terc-butildimetilsilílico) de lactona de diol de pravastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pravastatin Diol Lactone Di-(tert-butyldimethylsilyl) Ether |
| CAS | 159225-69-1 |
| Fórmula molecular | C30 H54 O5 Si2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H54O5Si2/c1-20-12-13-21-16-23(34-36(8,9)29(2,3)4)18-26(31)28(21)25(20)15-14-22-17-24(19-27(32)33-22)35-37(10,11)30(5,6)7/h12-13,16,20,22-26,28,31H,14-15,17-19H2,1-11H3/t20-,22+,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C=CC2=C[C@H](C[C@H](O)[C@@H]2[C@H]1CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-8-hidroxi-2-metil-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]etil]-4-[terc-butil(dimetil)silil]oxioxan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 550.918 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 550.351 |