Learn More
Sal sódica de pravastatina-d3 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pravastatin sodium salt 2-(methyl-d3)butanoyl |
| CAS | 1329836-90-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23 2H3 H32 O7 . Na |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (βR,ΔR,1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,Δ,6-trihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-(methyl-d3)-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoic acid sodium salt, Pravastatin-d3 sodium salt, Pravastatin-D3 sodium salt (2-(methyl-D3)butanoyl), (3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[[(2S)-2-(methyl-d3)butanoyl]oxy]-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]heptanoic acid sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36O7.Na/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1/i2D3; |
| SMILES | [Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@@H](CC)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | sodio;(3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hidroxi-2-metil-8-[(2S)-2-(trideuteriometil)butanoil]oxi-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 449.53 |
| Mostrar más |