Learn More
Pravastatin 1,1,3,3-Tetrametilbutilamina, TRC
Código de producto. 30137617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137617 25 mg 25 miligramos
30136636 10 mg 10 miligramos
17953555 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP70202525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151006-14-3
Fórmula molecular C23 H36 O7 . C8 H19 N
Peso molecular (g/mol) 553.77
Sinónimo Pravastatin 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ,6-trihydroxy-2-methyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-, [1S-[1α(βS*,δS*),2α,6α,8β(R*),8aα]]-, compd. with 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine (1:1) (9CI), 2-Pentanamine, 2,4,4-trimethyl-, [1S-[1α(βS*,δS*),2α,6α,8β(R*),8aα]]-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ,6-trihydroxy-2-methyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-naphthaleneheptanoate (9CI)
Nombre IUPAC (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hidroxi-2-metil-8-[(2S)-2-metilbutanoil]oxi-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftaleno-1-il]-3,5-ácido dihidroxiheptanoico; 2,4,4-trimetilpentano-2-amina
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O)[C@@H]12.CC(C)(C)CC(C)(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pravastatin 1,1,3,3-tetramethylbutylamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H36O7.C8H19N/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;1-7(2,3)6-8(4,5)9/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);6,9H2,1-5H3/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.3979