Learn More
Pravastatina 1,1,3,3-tetrametilbutilamina, Mikromol™
Descripción
Pravastatina 1,1,3,3-tetrametilbutilamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pravastatin 1,1,3,3-tetramethylbutylamine |
| CAS | 151006-14-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Pravastatin 1,1,3,3-tetramethylbutylamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H36 O7 . C8 H19 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pravastatin 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-beta,delta,6-trihydroxy-2-methyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-, [1S-[1alpha(betaS*,deltaS*),2alpha,6alpha,8beta(R*),8aalpha]]-, compd. with 2,4,4-trimethyl-2-pentanamine (1:1) (9CI), 2-Pentanamine, 2,4,4-trimethyl-, [1S-[1alpha(betaS*,deltaS*),2alpha,6alpha,8beta(R*),8aalpha]]-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-beta,delta,6-trihydroxy-2-methyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-naphthaleneheptanoate (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36O7.C8H19N/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;1-7(2,3)6-8(4,5)9/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);6,9H2,1-5H3/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O)[C@@H]12.CC(C)(C)CC(C)(C)N |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hidroxi-2-metil-8-[(2S)-2-metilbutanoil]oxi-1,2,6,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoico; 2,4,4-trimetilpentan-2-amina |
| Mostrar más |