Learn More
Pratol, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pratol |
| CAS | 487-24-1 |
| Fórmula molecular | C16 H12 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 7-Hydroxy-4'-methoxyflavone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)15-9-14(18)13-7-4-11(17)8-16(13)20-15/h2-9,17H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccc(O)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | 7-hidroxi-2-(4-metoxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 268.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0736 |