Learn More
Prasugrel, TRC
Código de producto. 30008958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008958 100 mg 100 miligramos
30012734 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP701188100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150322-43-3
Fórmula molecular C20 H20 F N O3 S
Peso molecular (g/mol) 373.44
Sinónimo 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-ethanone, Thieno[3,2-c]pyridine, ethanone deriv., 2-Acetoxy-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno-[3,2-c]pyridine, 2-Acetoxy-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, CS 747, Effient, LY 640315, Prasugrel
Nombre IUPAC acetato [5-[2-ciclopropil-1-(2-fluorofenil)-2-oxoetil]-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-2-il]
SMILES CC(=O)Oc1cc2CN(CCc2s1)C(C(=O)C3CC3)c4ccccc4F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prasugrel
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20FNO3S/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1148