Learn More
Tocris Bioscience™ Prasugrel
Código de producto. 18767428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18767428 10 mg 10 miligramos
18724089 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18767428 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6317/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Irreversible P2Y12 antagonist; antiplatelet and orally active
Prasugrel is an irreversible P2Y12 antagonist; metabolised to active metabolite R-99224 (IC50 = 45 μM) irreversibly binds platelet P2Y12 receptors, inhibiting platelet activation. Antiplatelet and antithrombotic. Orally active and active in vivo. Note - inactive in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
CAS 150322-43-3
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C20H20FNO3S
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 373.44