Learn More
Prasugrel tiolactona (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30010602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010602 500 mg 500 miligramos
30012270 100 mg 100 miligramos
30010534 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP701165500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150322-38-6
Fórmula molecular C18 H18 F N O2 S
Peso molecular (g/mol) 331.4
Sinónimo Thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, 5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-, 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, 2-Oxo-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-2,4,5,6,7,7a-hexahydrothieno[3,2-c]pyridine, R 95913, Prasugrel Thiolactone, (7aRS)-5-[(1RS)-2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
Nombre IUPAC 5-[2-ciclopropil-1-(2-fluorofenil)-2-oxoetilo]-4,6,7,7A-tetrahidrothieno[3,2-c]piridina-2-una
SMILES Fc1ccccc1C(N2CCC3SC(=O)C=C3C2)C(=O)C4CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prasugrel Thiolactone (mixture of diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1042
Porcentaje de pureza >95%