Learn More
Prasugrel Hidroxi Tiolactona, TRC
Código de producto. 30421854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421854 1 mg
30426524 5 mg
30412017 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7011601MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947502-66-1
Fórmula molecular C18H18FNO3S
Peso molecular (g/mol) 347.4
Sinónimo 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-7a-hydroxy thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
SMILES FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4(O)C(C3)=CC(S4)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prasugrel Hydroxy Thiolactone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18FNO3S/c19-14-4-2-1-3-13(14)16(17(22)11-5-6-11)20-8-7-18(23)12(10-20)9-15(21)24-18/h1-4,9,11,16,23H,5-8,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.0991
Porcentaje de pureza >95%