Learn More
Clorhidrato de prasugrel, Mikromol™
Código de producto. 30050340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050340 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30050340 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3637.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de prasugrel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Prasugrel Hydrochloride
CAS 389574-19-0
Nombres de analitos o componentes Prasugrel Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H20 F N O3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-ethanone Hydrochloride (1:1), Ethanone, 2-[2-(acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)-, hydrochloride (9CI), 2-Acetoxy-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride, Prasu Doc, Prasugrel hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20FNO3S.ClH/c1-12(23)25-18-10-14-11-22(9-8-17(14)26-18)19(20(24)13-6-7-13)15-4-2-3-5-16(15)21;/h2-5,10,13,19H,6-9,11H2,1H3;1H
SMILES Cl.O=C(OC=1SC2=C(C1)CN(CC2)C(C(=O)C3CC3)C=4C=CC=CC4F)C
Nombre IUPAC [5-[2-ciclopropil-1-(2-fluorofenil)-2-oxoetil]-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-2-il] acetato; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 409.9
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 409,0915 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.