Learn More
Thermo Scientific Chemicals Prasugrel, 98 %
Código de producto. 15698735 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15698735 250 mg 250 miligramos
15688735 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15698735 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461482500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 150322-43-3 | C20H20FNO3S | 373.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150322-43-3
Fórmula molecular C20H20FNO3S
Peso molecular (g/mol) 373.44
Clave InChI DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo prasugrel, effient, efient, prasugrel effient, prasita, 5-2-cyclopropyl-1-2-fluorophenyl-2-oxoethyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridin-2-yl acetate, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl ethanone, effient tn, ethanone, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl
PubChem CID 6918456
ChEBI CHEBI:87723
Nombre IUPAC acetato [5-[2-ciclopropil-1-(2-fluorofenil)-2-oxoetil]-6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-2-il]
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(S1)CCN(C2)C(C3=CC=CC=C3F)C(=O)C4CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prasugrel
Punto de fusión 110.0°C to 121.0°C
Residuos de ignición 0.1% max
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.44
Porcentaje de pureza 98%