Learn More
Prasterona (DHEA; dehidroepiandrosterona), LoGiCal
Código de producto. 30461621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461621 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461621 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0651.00
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroisoandrosterone (DHEA)
CAS 53-43-0
Nombres de analitos o componentes Dehydroisoandrosterone (DHEA)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H28 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 17-Chetovis, 17-Hormoforin, 5,6-Dehydroisoandrosterone, 5,6-Didehydroisoandrosterone, 5-Dehydroepiandrosterone, Androstenolone, Astenile, DHA, DHEA, Deandros, Dehydro-epi-androsterone, Dehydroepiandrosterone, Dehydroisoandrosterone, Diandron, Diandrone, EM 760, GL 701, IM 28, Immunor, Intrarosa, NSC 9896, Prasterone, Psicosterone, Siscelar plus, trans-Dehydroandrosterone, Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, (3beta)-, Androst-5-en-17-one, 3beta-hydroxy- (8CI), (3beta)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Hydroxy-Delta5-androsten-17-one, 3beta-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Hydroxyandrost-5-ene-17-one, 5-Androsten-3beta-ol-17-one, Androst-5-ene-17-one-3beta-ol, Androst-5-ene-3beta-ol-17-one, Delta5-Androsten-3beta-ol-17-one
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 288.424
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288,209 g/mol