Learn More
Acetato de prasterona, Mikromol™
Código de producto. 30040604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040604 100 mg 100 miligramos
30041089 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30040604 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0651.05
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de prasterona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroisoandrosterone Acetate (DHEA Acetate)
CAS 853-23-6
Nombres de analitos o componentes Dehydroisoandrosterone Acetate (DHEA Acetate)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H30 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Androstenolone acetate, DHEA acetate, Dehydroepiandrost-5-en-17-one 3-acetate, Dehydroepiandrosterone 3-acetate, Dehydroisoandrosterone 3-acetate, Dehydroisoandrosterone acetate, Prasterone acetate, SKF 2847, trans-Dehydroandrosterone acetate, Androst-5-en-17-one, 3-(acetyloxy)-, (3beta)-, Androst-5-en-17-one, 3beta-hydroxy-, acetate (6CI,8CI), 17-Oxoandrost-5-en-3beta-yl acetate, 3beta-Acetoxy-5-androstene-17-one, 3beta-Acetoxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Acetoxydehydroepiandrosterone, 3beta-Acetyloxyandrost-5-en-17-one, 3beta-Hydroxy-5-androsten-17-one acetate, 3beta-Hydroxy-5-androstene-17-one acetate, 3beta-Hydroxyandrost-5-en-17-one 3-acetate, 5-Androsten-3beta-ol-17-one acetate, Delta5-Dehydroepiandrosterone 3-acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-18H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CC=C2C1
Nombre IUPAC acetato de [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-oxo-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilo]
Peso molecular (g/mol) 330.46
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.2195 g/mol