Learn More
Patrón de praseodimio: Pr a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Descripción
Patrón de praseodimio: Pr a 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Praseodymium |
| CAS | 7440-10-0 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Praseodymium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Pr |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Pr |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Pr |
| SMILES | [Pr] |
| Mostrar más |