Learn More
Polvo de praseodimio, malla -40, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15411977 5 g Ampolla 5 g
1 options
Código de producto. 15411977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044183.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium powder
Color Gris a plata
CAS 7440-10-0
Cantidad 5 g
Tamaño de malla −40 Mesh
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formulario Polvo
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula molecular Pr
Número MDL MFCD00011174
Número UN UN3089
Sinónimo unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
Clave InChI PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pr]
Nombre IUPAC praseodimio
Peso molecular (g/mol) 140.91
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
Porcentaje de pureza 99.9%