Learn More
Lingote de praseodimio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11346507 50 g 50 g
11336507 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000267.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-10-0
Fórmula molecular Pr
Peso molecular (g/mol) 140.91
Número MDL MFCD00011174
Clave InChI PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
Nombre IUPAC praseodimio
SMILES [Pr]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium
Color Gris a plata
Nombre de nota ingot
Aspecto Gray to silver ingot
Densidad 6.773 g/cm3
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Praseodymium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Praseodymium