Learn More
Triflate de Praseodimium(III), TRC
Código de producto. 30424251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424251 5 g 5 g
30422054 2.5 g -
30418450 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30424251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7011935G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52093-27-3
Fórmula molecular C3F9O9PrS3
Peso molecular (g/mol) 588.11
Sinónimo Praseodymium Tris(trifluoromethanesulfonate), Praseodymium(3+) Tris(trifluoromethyl Sulfate), Praseodymium(III) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Praseodymium(3+) Salt
Nombre IUPAC praseodimio-141(3+); Trifluorometanosulfonato
SMILES [141Pr+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Praseodymium(III) Triflate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/3CHF3O3S.Pr/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3/i;;;1+0
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.7637