Learn More
Pranoprofen, MedChemExpress
Código de producto. 16462106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462106 500 mg 500 miligramos
16418246 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0336
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Pranoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory agent (NSAID) for the research of keratitis or other ophthalmology diseases. Pranoprofen inhibit COX-1 and COX-2 enzymes, thus blocking arachidonic acid converted to eicosanoids and reducing prostaglandins synthesis.
Pranoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory agent (NSAID) for the research of keratitis or other ophthalmology diseases. Pranoprofen inhibit COX-1 and COX-2 enzymes, thus blocking arachidonic acid converted to eicosanoids and reducing prostaglandins synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pranoprofen
CAS 52549-17-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13NO3
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (391.74 mM)
SMILES CC(C(O)=O)C1=CC2=C(C=C1)OC3=NC=CC=C3C2
Peso molecular (g/mol) 255.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.27
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration