Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pranlukast hemihidrato
Código de producto. 16574474 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16574474 100 mg 100 miligramos
16584474 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16574474 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465331000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150821-03-7
Fórmula molecular C54H48N10O9
Peso molecular (g/mol) 981.04
Clave InChI MSXTUBJFNBZPGC-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC bis(N-[4-oxo-2-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)-4H-cromen-8-il]-4-(4-fenilbutoxi)benzamida) hidrato
SMILES O.O=C(NC1=C2OC(=CC(=O)C2=CC=C1)C1=NNN=N1)C1=CC=C(OCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1.O=C(NC1=C2OC(=CC(=O)C2=CC=C1)C1=NNN=N1)C1=CC=C(OCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pranlukast hemihydrate
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.51
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pranlukast hemihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pranlukast hydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.