Learn More
Pranlukast hemihydrate, MedChemExpress
Descripción
Pranlukast hemihydrate is a highly potent, selective and competitive antagonist of peptide leukotrienes. Pranlukast inhibits [3H]LTE4, [3H]LTD4, and [3H]LTC4 bindings to lung membranes with Kis of 0.63±0.11, 0.99±0.19, and 5640±680 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pranlukast hemihydrate |
| CAS | 150821-03-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H23N5O4.1/2H2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | ONO-1078 hemihydrate |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (50.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(OCCCCC2=CC=CC=C2)C=C1)NC3=C4C(C(C=C(C5=NN=NN5)O4)=O)=CC=C3.[1/2].O |
| Peso molecular (g/mol) | 490.51 |
| Mostrar más |