Learn More
Clorhidrato de Pramoxina, TRC
Código de producto. 30412931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412931 10 g 10 g
30421353 1 g -
30409065 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30412931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP70085010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-58-1
Fórmula molecular C17 H27 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 329.86
Sinónimo Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (1:1)Morpholine, 4-[3-(4-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (9CI), Morpholine, 4-[3-(p-butoxyphenoxy)propyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), Pramoxine hydrochloride (6CI), 4-[3-(p-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride, Pramacort, Pramocaine hydrochloride, Proctofoam, Tronolaine, Tronothan, Tronothane, Tronothane hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[3-(4-butoxifenoxi)propil]morfolina; Cloruro
SMILES Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pramoxine Hydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1758