Learn More
Pramocaine hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Pramocaine hydrochloride decreases the permeability of neuronal membranes to sodium ions, blocking both initiation and conduction of nerve impulses.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pramocaine hydrochloride |
| CAS | 637-58-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H28ClNO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pramoxine hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (303.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (303.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCOC1=CC=C(OCCCN2CCOCC2)C=C1.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 329.86 |
| Mostrar más |