Learn More
Hidrato de acetato de pralintida, TRC
Código de producto. 30419708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419708 25 mg
30414105 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30419708 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP70080025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196078-30-5
Fórmula molecular C171 H267 N51 O53 S2 . C2 H4 O2 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 4027.46
Sinónimo 25-L-Proline-28-L-proline-29-L-proline-amylin (human) Acetate Hydrate, Tripo-amylin Acetate Hydrate, AC-137 Acetate Hydrate, Symlin Acetate Hydrate
Nombre IUPAC ácido acético; (2S)-N-[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-1-[[2-[(2S)-2-[[(2S,) 3S)-1-[[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-1-[[2-[[(2S)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S, 3R)-1-[[(2S)-1-amino-3-(4-hidroxifenil)-1-oxopropano-2-il]amino]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]amino]-1,1 4-dioxobutan-2-il]amino]-3-hidroxi-1-oxopropano-2-il]amino]-2-oxoetil]amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]amino]-1,4-dioxobutan-2-il]amino]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]carbamoilo]pirrolidina-1-carbonil]pirrolidina-1-il]-4-metil-1-oxopentan-2-il]amino]-3-metil-1-oxopentan-2-il]carbamoil]pirrolidina-1-il]-2-oxoetil]amino]-1-oxo-3-fenilpropano-2-il]amino]- 1,4-dioxobutan-2-il]amino]-1,4-dioxobutan-2-il]amino]-3-hidroxi-1-oxopropan-2-il]amino-3-hidroxi-1-oxopropano-2-il]amino]-3-(1H-imidazol-4-il)-1-oxopropán-2-il]amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]amino-4-metil-1-oxopentan-2-il]amino-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]amino]-1,,1,,4-dioxobutan-2-il]amino]-1-oxopropan-2-il]amino]-4-metil-1-oxopentán-2-il]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentán-2-il]-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S)-2-[[(4R,7S,10S,13S,16S,19R)-16-(2- amino-2-oxoetil)-19-[[(2S)-2,6-diaminohexanoil]amino]-7,13-bis[(1R)-1-hidroxietil]-10-metil-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-ditia-5,8,11,14,17-pentazacicloicosan-4-amino propanoil]-3-hidroxibutanoil]amino]pentanediamida; hidratar
SMILES O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]cn3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H]5CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N5)[C@@H](C)O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N7CCC[C@H]7C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc8ccc(O)cc8)C(=O)N.CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pramlintide Acetate Hydrate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C171H267N51O53S2.C2H4O2.H2O/c1-21-81(12)130(163(268)207-110(56-78(6)7)169(274)222-53-33-42-118(222)170(275)221-52-32-41-117(221)160(265)219-135(89(20)230)167(272)206-109(66-125(180)238)151(256)212-128(79(8)9)161(266)186-68-126(239)192-111(70-223)154(259)203-107(64-123(178)236)152(257)218-134(88(19)229)166(271)195-98(136(181)241)57-92-43-45-94(231)46-44-92)214-159(264)116-40-31-51-220(116)127(240)69-187-141(246)101(58-90-34-24-22-25-35-90)199-148(253)105(62-121(176)234)201-149(254)106(63-122(177)235)202-155(260)112(71-224)209-156(261)113(72-225)208-146(251)103(60-93-67-184-75-188-93)205-162(267)129(80(10)11)213-150(255)100(55-77(4)5)198-145(250)102(59-91-36-26-23-27-37-91)200-147(252)104(61-120(175)233)196-137(242)82(13)189-144(249)99(54-76(2)3)197-142(247)96(39-30-50-185-171(182)183)193-143(248)97(47-48-119(174)232)194-165(270)132(86(17)227)215-138(243)83(14)190-157(262)114-73-276-277-74-115(210-140(245)95(173)38-28-29-49-172)158(263)204-108(65-124(179)237)153(258)217-131(85(16)226)164(269)191-84(15)139(244)216-133(87(18)228)168(273)211-114;1-2(3)4;/h22-27,34-37,43-46,67,75-89,95-118,128-135,223-231H,21,28-33,38-42,47-66,68-74,172-173H2,1-20H3,(H2,174,232)(H2,175,233)(H2,176,234)(H2,177,235)(H2,178,236)(H2,179,237)(H2,180,238)(H2,181,241)(H,184,188)(H,186,266)(H,187,246)(H,189,249)(H,190,262)(H,191,269)(H,192,239)(H,193,248)(H,194,270)(H,195,271)(H,196,242)(H,197,247)(H,198,250)(H,199,253)(H,200,252)(H,201,254)(H,202,260)(H,203,259)(H,204,263)(H,205,267)(H,206,272)(H,207,268)(H,208,251)(H,209,261)(H,210,245)(H,211,273)(H,212,256)(H,213,255)(H,214,264)(H,215,243)(H,216,244)(H,217,258)(H,218,257)(H,219,265)(H4,182,183,185);1H3,(H,3,4);1H2/t81-,82-,83-,84-,85+,86+,87+,88+,89+,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,128-,129-,130-,131-,132-,133-,134-,135-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 4024.9524