Learn More
Hidrato de acetato de pralintida, TRC
Código de producto. 30414105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414105 2.5 mg
30419708 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7008002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196078-30-5
Fórmula molecular C171 H267 N51 O53 S2 . C2 H4 O2 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 4027.46
Sinónimo 25-L-Proline-28-L-proline-29-L-proline-amylin (human) Acetate Hydrate, Tripo-amylin Acetate Hydrate, AC-137 Acetate Hydrate, Symlin Acetate Hydrate
Nombre IUPAC ácido acético; (2S)-N-[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-1-[[2-[(2S)-2-[[(2S,) 3S)-1-[[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S)-1-[[2-[[(2S)-1-[[(2S)-4-amino-1-[[(2S, 3R)-1-[[(2S)-1-amino-3-(4-hidroxifenil)-1-oxopropano-2-il]amino]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]amino]-1,1 4-dioxobutan-2-il]amino]-3-hidroxi-1-oxopropano-2-il]amino]-2-oxoetil]amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]amino]-1,4-dioxobutan-2-il]amino]-3-hidroxi-1-oxobutan-2-il]carbamoilo]pirrolidina-1-carbonil]pirrolidina-1-il]-4-metil-1-oxopentan-2-il]amino]-3-metil-1-oxopentan-2-il]carbamoil]pirrolidina-1-il]-2-oxoetil]amino]-1-oxo-3-fenilpropano-2-il]amino]- 1,4-dioxobutan-2-il]amino]-1,4-dioxobutan-2-il]amino]-3-hidroxi-1-oxopropan-2-il]amino-3-hidroxi-1-oxopropano-2-il]amino]-3-(1H-imidazol-4-il)-1-oxopropán-2-il]amino-3-metil-1-oxobutan-2-il]amino-4-metil-1-oxopentan-2-il]amino-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]amino]-1,,1,,4-dioxobutan-2-il]amino]-1-oxopropan-2-il]amino]-4-metil-1-oxopentán-2-il]amino]-5-carbamimidamido-1-oxopentán-2-il]-2-[[(2S,3R)-2-[[(2S)-2-[[(4R,7S,10S,13S,16S,19R)-16-(2- amino-2-oxoetil)-19-[[(2S)-2,6-diaminohexanoil]amino]-7,13-bis[(1R)-1-hidroxietil]-10-metil-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-ditia-5,8,11,14,17-pentazacicloicosan-4-amino propanoil]-3-hidroxibutanoil]amino]pentanediamida; hidratar
SMILES O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]cn3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc4ccccc4)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H]5CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N5)[C@@H](C)O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N7CCC[C@H]7C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](Cc8ccc(O)cc8)C(=O)N.CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pramlintide Acetate Hydrate
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C171H267N51O53S2.C2H4O2.H2O/c1-21-81(12)130(163(268)207-110(56-78(6)7)169(274)222-53-33-42-118(222)170(275)221-52-32-41-117(221)160(265)219-135(89(20)230)167(272)206-109(66-125(180)238)151(256)212-128(79(8)9)161(266)186-68-126(239)192-111(70-223)154(259)203-107(64-123(178)236)152(257)218-134(88(19)229)166(271)195-98(136(181)241)57-92-43-45-94(231)46-44-92)214-159(264)116-40-31-51-220(116)127(240)69-187-141(246)101(58-90-34-24-22-25-35-90)199-148(253)105(62-121(176)234)201-149(254)106(63-122(177)235)202-155(260)112(71-224)209-156(261)113(72-225)208-146(251)103(60-93-67-184-75-188-93)205-162(267)129(80(10)11)213-150(255)100(55-77(4)5)198-145(250)102(59-91-36-26-23-27-37-91)200-147(252)104(61-120(175)233)196-137(242)82(13)189-144(249)99(54-76(2)3)197-142(247)96(39-30-50-185-171(182)183)193-143(248)97(47-48-119(174)232)194-165(270)132(86(17)227)215-138(243)83(14)190-157(262)114-73-276-277-74-115(210-140(245)95(173)38-28-29-49-172)158(263)204-108(65-124(179)237)153(258)217-131(85(16)226)164(269)191-84(15)139(244)216-133(87(18)228)168(273)211-114;1-2(3)4;/h22-27,34-37,43-46,67,75-89,95-118,128-135,223-231H,21,28-33,38-42,47-66,68-74,172-173H2,1-20H3,(H2,174,232)(H2,175,233)(H2,176,234)(H2,177,235)(H2,178,236)(H2,179,237)(H2,180,238)(H2,181,241)(H,184,188)(H,186,266)(H,187,246)(H,189,249)(H,190,262)(H,191,269)(H,192,239)(H,193,248)(H,194,270)(H,195,271)(H,196,242)(H,197,247)(H,198,250)(H,199,253)(H,200,252)(H,201,254)(H,202,260)(H,203,259)(H,204,263)(H,205,267)(H,206,272)(H,207,268)(H,208,251)(H,209,261)(H,210,245)(H,211,273)(H,212,256)(H,213,255)(H,214,264)(H,215,243)(H,216,244)(H,217,258)(H,218,257)(H,219,265)(H4,182,183,185);1H3,(H,3,4);1H2/t81-,82-,83-,84-,85+,86+,87+,88+,89+,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,128-,129-,130-,131-,132-,133-,134-,135-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 4024.9524