Learn More
(±)-Pramipexol, TRC
Código de producto. 30006388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006388 500 mg 500 miligramos
30004541 50 mg 50 miligramos
30005747 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP700740500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104617-86-9
Fórmula molecular C10H17N3S
Peso molecular (g/mol) 211.33
Sinónimo 2-Amino-6-propylamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, 4,5,6,7-Tetrahydro-N6-propyl-2,6-Benzothiazolediamine;
Nombre IUPAC 6-N-propil-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina
SMILES NC(S1)=NC2=C1C[C@H](NCCC)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Pramipexole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1143
Porcentaje de pureza >95%