Learn More
Pramipexol, Mikromol™
Descripción
Pramipexol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pramipexole |
| CAS | 104632-26-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Pramipexole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10H17N3S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| SMILES | CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 211.33 |
| Cantidad | 100 mg |