Learn More
Diclorhidrato de pramipexol monohidrato, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pramipexole |
| CAS | 104632-26-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Pramipexole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10H17N3S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, (6S)-, 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, (S)-, (-)-Pramipexole, (S)-2-Amino-6-propylamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (S)-Pramipexole, Mirapexin, Pramipexole, SND 919, SUD 919CL2Y, Sifrol, U 98528E |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Industry Type | Clinical Testing |
| Mostrar más |